Learn More
Ácido tricloroacético (TCA), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10385960 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10385960 250 g 250 g
10549780 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10385960 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 0344.0250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excede las especificaciones ACS
CAS 76-03-9
Fórmula molecular C2HCl3O2
Peso molecular (g/mol) 163.38
Número MDL MFCD00004177
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo TCA
Nombre IUPAC ácido tricloroacético
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de fusión De 54 °C a 56 °C
Punto de ebullición 196 °C (1013 hPa)
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.0%
Densidad 1,63 g/cm³ (20 °C)
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación de 113 °C
Envase Frasco de vidrio para sólidos
Residuo después del encendido 0,02% máx.