Learn More
Solución de ácido tricloroacético, MP Biomedicals™
Código de producto. 11462691 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
11462691 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 11462691 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219605780
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Solución de ácido tricloroacético
  • Se utiliza en la precipitación de proteínas; se ha utilizado para determinar la concentración de proteínas por precipitación cuantitativa.
  • También se utiliza como descalcificador y fijador en microscopía.
  • Se puede encontrar un protocolo para la precipitación de ácidos nucleicos en la clonación molecular. Las ratas expuestas a cantidades subletales crónicas de ácido tricloroacético mostraron un aumento de la bilirrubina sérica con una disminución de las proteínas hematológicas y los colesteroles junto con una disminución significativa de los glóbulos rojos, el volumen celular medio, la hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina y el hematocrito.
  • En los ratones, la producción de tumores hepáticos se asoció al ácido tricloroacético, que también es un hepatocarinógeno de ratón conocido.
  • En la cobaya, se observó que el ácido tricloroacético es un alérgeno leve en la piel.
  • El ácido tricloroacético es un análogo del ácido acético que se usa comúnmente para precipitar proteínas, ADN y ARN. En presencia de SDS, el ácido tricloroacético precipitará proteínas que pueden cuantificarse luego mediante el método de Lowry.
  • El compuesto también se utiliza como descalcificador y fijador en microscopía, en secuenciación de proteínas, detección de albúmina y síntesis orgánica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic Acid Solution
Nombre de nota 6.1N
pH 1.2 (0.1 M aqueous solution)(Literature)
CAS 76-03-9
Punto de fusión ∼56°C (Literature)
Fórmula molecular C2HCl3O2
Número MDL MFCD00004177
Número UN UN2564
Beilstein 970119
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Concentración 100 % p/v
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
Peso molecular (g/mol) 163.4
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.38
Densidad 1,62 sp. gr.
Cantidad 100 ml
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic Acid, 6.1 N Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trichloroacetic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.