Learn More
Ácido tricloroacético, MP Biomedicals™
Product Code. 11497912 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Product Code. Cantidad
11497912 500 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11497912 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215259290
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Se utiliza como descalcificador y fijador en microscopía. Ácido tricloroacético, MP Biomedicals Se utiliza en la precipitación de proteínas y se ha utilizado para determinar la concentración de proteínas mediante precipitación cuantitativa. Un protocolo para la precipitación de ácidos nucleicos c
Specifications
CAS 76-03-9
Cantidad 500 g
Forma física Polvo
Fórmula molecular C2HCl3O2
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Información de solubilidad Solúbles en agua; Muy soluble en etanol o éter. Descompuesta por calentamiento con álcalis cáusticos en cloroformo y carbonato alcalino.
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
Peso molecular (g/mol) 163.378
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.4
Porcentaje de pureza ≥99,0%
Grado ACS