Learn More
Ácido tricloroacético (escamas o cristales), Fisher BioReagents
Código de producto. 10338474
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10338474 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10103343 250 g Frasco de vidrio 250 g
10153483 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10338474 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP5551
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El TCA se utiliza para precipitar proteínas y ácidos nucleicos de la solución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-03-9
Fórmula molecular C2HCl3O2
Peso molecular (g/mol) 163.378
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic Acid
pH 1.2
Punto de fusión 52°C
Punto de ebullición 196°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Fórmula lineal CCl3COOH
Número UN 1839
Índice Merck 15, 9792
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.39
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Densidad 1.620g/cm³
Cantidad 1 kg
Residuos de ignición 0.030% max.
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido
Presión de vapor 1.2mbar at 50°C, 0.08mbar at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic Acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.