Learn More
Ácido tricloroacético, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10775151 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10775151 1kg 1 KG
10764961 250g 250 GR
10162590 500g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10775151 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3000/60
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
C2HCl3O2, número de CAS-76-03-9, tricloro-esigsaeure, konesta, herbicida amchem, ácido tricloroacético, ácido tricloroacético, aceto-caustin, ácido acético, tricloro, ácido tricloroetanoico, ácido tricloroacético, ácido tricloroacético, 500 g, 196 °C, CHEBI:30956, blanco, 163,39 g/mol
C2HCl3O2, número CAS: 76-03-9, tricloro-esigsaeure, konesta, herbicida amchem, ácido tricloroacético, ácido tricloroacético, aceto-caustin, ácido acético, tricloro, ácido tricloroetanoico, ácido tricloroacético, ácido tricloroacético, 500 g, 196 °C, CHEBI:30956, blanco, 163,39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-03-9
Fórmula molecular C2HCl3O2
Peso molecular (g/mol) 163.378
Número MDL 4177
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
pH 1,2
Punto de fusión de 52 °C
Punto de ebullición de 196 °C
Color Blanco
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.39g/mol
Cantidad 1kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
Presión de vapor 1,2 mbar a 50 °C, 0,08 mbar a 25 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.