Learn More
Ácido tricloroacético, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10162590 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10162590 500g 500 GR
10764961 250g 250 GR
10775151 1kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10162590 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/3000/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    116.00€ / 500 g
    Ahorro 52.00€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
C2HCl3O2, número de CAS-76-03-9, tricloro-esigsaeure, konesta, herbicida amchem, ácido tricloroacético, ácido tricloroacético, aceto-caustin, ácido acético, tricloro, ácido tricloroetanoico, ácido tricloroacético, ácido tricloroacético, 500 g, 196 °C, CHEBI:30956, blanco, 163,39 g/mol
C2HCl3O2, número CAS: 76-03-9, tricloro-esigsaeure, konesta, herbicida amchem, ácido tricloroacético, ácido tricloroacético, aceto-caustin, ácido acético, tricloro, ácido tricloroetanoico, ácido tricloroacético, ácido tricloroacético, 500 g, 196 °C, CHEBI:30956, blanco, 163,39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-03-9
Fórmula molecular C2HCl3O2
Peso molecular (g/mol) 163.378
Número MDL 4177
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
pH 1,2
Punto de fusión 52 °C
Punto de ebullición 196 °C
Color Blanco
Cantidad 500g
Envase Jarra de plástico para polvo
Forma física Sólido
Presión de vapor 1,2 mbar a 50 °C, 0,08 mbar a 25 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 163,39g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.