Learn More
Ácido tricloroacético, ACS, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11487912 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11487912 250 g
11407922 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487912 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215259283
 Artículo restringido
En stock
CAS 76-03-9
Fórmula molecular C2HCl3O2
Peso molecular (g/mol) 163.378
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic acid
Color Blanco
Densidad 1,61g/cm3
Cantidad 250 g
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.4