Learn More
Ácido tricloroacético, 99 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348017 50g 50 g
11368017 250g 250 g
11358017 1kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022156.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo de precipitación de proteínas
Protein precipitation reagentTrichloroacetic acid is used as a precipitating agent in biochemistry for precipitation of proteins, DNA and RNA. It is an active ingredient used in cosmetic treatments like chemical peels, tattoo removal and the treatment of warts including genital warts. It is also used to determine protein concentration and as a decalcifier and fixative in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-03-9
Fórmula molecular C2HCl3O2
Peso molecular (g/mol) 163.378
Número MDL MFCD00004177
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic acid
Nombre de nota For ACS analysis
Punto de fusión De 54 °C a 58 °C
Punto de ebullición de 196 °C
Densidad 1,629
Cantidad 50g
Forma física Cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Sensibilidad Higroscópico
Número UN UN1839
Beilstein 970119
Índice Merck 14,9627
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ethyl ether,benzene,acetone,o-xylene and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.39
Porcentaje de pureza 99%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid