Learn More
Ácido tricloroacético, Chem Lab™
Código de producto. 11964064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200g
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11964064 200g 1 litro
1 options
Código de producto. 11964064 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.2003.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.00€
    69.90€ / 1 litros
    Ahorro 19.10€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Especificaciones
Concentración 20 %
Densidad 1.12g/mL
Cantidad 200g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic acid 20% w/v solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid