Learn More
Ácido tricloroacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Protein precipitation reagent Trichloroacetic acid is used as a precipitating agent in biochemistry for precipitation of proteins, DNA and RNA. It is an active ingredient used for cosmetic treatments like chemical peels, tattoo removal and the treatment of warts including genital warts. It is also used to determine protein concentration and a decalcifier and fixative in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de precipitación de proteínas El ácido tricloroacético se utiliza como agente precipitante en bioquímica para la precipitación de proteínas, ADN y ARN. Es un ingrediente activo utilizado para tratamientos cosméticos como exfoliación química, eliminación de tatuajes y el tratamiento de verrugas, incluyendo verrugas genitales. También se utiliza para determinar la concentración de proteínas y como descalcificador y fijador en microscopía.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter etílico, benceno, acetona, o-xileno y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la humedad. Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y aminas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trichloroacetic acid |
| pH | <1 |
| Punto de fusión | De 54 °C a 58 °C |
| Punto de ebullición | de 196 °C |
| Densidad | 1,629 |
| Cantidad | 250g |
| Olor | Cáustico |
| Sensibilidad | Higroscópico |
| Número UN | UN1839 |
| Beilstein | 970119 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Trichloroacetic acid
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid