Learn More
Ácido tricloroacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250g
500g
1000 g
5000g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419083 1000 g 1000 g
11429083 250g 250 g
11453920 500g 500 g
11439083 5000g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11419083 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11156.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.378 g/mol
Protein precipitation reagent Trichloroacetic acid is used as a precipitating agent in biochemistry for precipitation of proteins, DNA and RNA. It is an active ingredient used for cosmetic treatments like chemical peels, tattoo removal and the treatment of warts including genital warts. It is also used to determine protein concentration and a decalcifier and fixative in microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo de precipitación de proteínas El ácido tricloroacético se utiliza como agente precipitante en bioquímica para la precipitación de proteínas, ADN y ARN. Es un ingrediente activo utilizado para tratamientos cosméticos como exfoliación química, eliminación de tatuajes y el tratamiento de verrugas, incluyendo verrugas genitales. También se utiliza para determinar la concentración de proteínas y como descalcificador y fijador en microscopía.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, éter etílico, benceno, acetona, o-xileno y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible a la humedad. Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-03-9
Fórmula molecular C2HCl3O2
Peso molecular (g/mol) 163.378
Número MDL MFCD00004177
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic acid
pH <1
Punto de fusión 54°C to 58°C
Punto de ebullición 196°C
Densidad 1.629
Cantidad 1000 g
Olor Acrid
Sensibilidad Hygroscopic
Número UN UN1839
Beilstein 970119
Índice Merck 14,9627
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ethyl ether,benzene,acetone,o-xylene and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.39
Porcentaje de pureza 99%