Learn More
Ácido tricloroacético, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13488368 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13488368 10 kg Tambor de plástico 10 KG
10715991 500 g Frasco de plástico 500 GR
10377560 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10437903 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13488368 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152130100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00€
    810.00€ / 10 Kg
    Ahorro 25.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-03-9
Fórmula molecular C2HCl3O2
Peso molecular (g/mol) 163.39
Número MDL MFCD00004177
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic acid
Nombre de nota Extra Pure
Punto de fusión 52.0°C to 58.0°C
Punto de ebullición 196.0°C
Color Blanco
Densidad 1.6200 g/mL
Cantidad 10 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Forma física Cristales, copos o polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Gravedad específica 1.62
Fórmula lineal CCl3CO2H
Beilstein 2206
Fieser 01,1194; 02,425; 04,520; 15,168
Índice Merck 159792
Información de solubilidad Solubility in water: 120g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.39
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro