Learn More
Ácido tricloroacético, sol. ac. 5 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454759 500mL. 500 ml
15464759 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62366.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.35€
    77.65€ / 500 ml
    Ahorro 16.70€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo de precipitación de proteínas
Trichloroacetic acid, is traditionally used to precipitate protein. Has been used to determine protein concentration by quantitative precipitation. It is also used as a decalcifier and fixative in microscopy in protein sequencing, detecting albumin and organic synthesis. A protocol for the precipitation of nucleic acids can be found in Molecular Cloning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tricloroacético se utiliza tradicionalmente para precipitar las proteínas. Se ha utilizado para determinar la concentración de proteínas por precipitación cuantitativa. También se utiliza como descalcificador y fijador en la microscopía en la secuenciación de proteínas. para la detección de la albúmina y la síntesis orgánica. Se puede encontrar un protocolo para la precipitación de los ácidos nucleicos en la Clonación Molecular.
Solubilidad
Soluble en agua (1200 mg/ml a 20 °C), alcohol, éter, etanol (muy soluble) y tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar bajo nitrógeno. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, minas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-03-9
Fórmula molecular C2HCl3O2
Peso molecular (g/mol) 163.378
Número MDL MFCD00004177
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic acid
Color Incolora
Concentración Sol. ac. al 5 % p/v
Cantidad 500mL.
Olor Cáustico
Forma física Líquido
Fórmula lineal Cl3CCO2H
Número UN UN2564
Beilstein 970119
Índice Merck 14,9627
Información de solubilidad Soluble in water (1200mg/ml at 20°C),alcohol,ether,ethanol (very soluble),and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.39