Learn More
Solución de ácido tricloroacético al 30 % para uso en laboratorio, Chem Lab
Código de producto. 15908132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15908132 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15908132 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.2018.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    83.90€ / 1 litros
    Ahorro 24.10€
    22% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
CAS 76-03-9
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
Color Incolora
Densidad 1.13 g/mL
Cantidad 1 L
Envase Frascos de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2HCl3O2
Clave InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC ácido tricloroacético
Peso molecular (g/mol) 163.38
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trichloroacetic acid 30% w/v solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid