Learn More
Ácido tricloroacético 100 μg/mL en éter metil-terc-butílico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312807 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312807 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17683500MB100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 76-03-9
Nombres de analitos o componentes Trichloroacetic acid (TCA)
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C2 H Cl3 O2
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC Ácido 2,2,2-tricloroacético
Solvent or Matrix MTBE
Peso molecular (g/mol) 163.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 161,9042 g/mol