Learn More
Ácido tricloroacético, sol. ac. 10 % p/v, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El ácido tricloroacético se utiliza tradicionalmente para precipitar las proteínas. Se ha utilizado para determinar la concentración de proteínas por precipitación cuantitativa. También se utiliza como descalcificador y fijador en la microscopía en la secuenciación de proteínas.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trichloroacetic acid |
| CAS | 76-03-9 |
| Color | Incolora |
| Concentración | Sol. ac. al 10 % p/v |
| Cantidad | 500mL. |
| Olor | Cáustico |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C2HCl3O2 |
| Fórmula lineal | Cl3CCO2H |
| Número MDL | MFCD00004177 |
| Show More |
Safety and Handling
- Trichloroacetic acid
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid