Learn More
Hidrato de tricloroacetaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chloralhydrate |
| CAS | 302-17-0 |
| Fórmula molecular | C2 H3 Cl3 O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Chloral hydrate (8CI), 2,2,2-Trichloro-1,1-ethanediol, 1,1,1-Trichloro-2,2-dihydroxyethane, Bi 3411, Chloral','monohydrate, Chloraldurat, Dormal, Escre, Fagron, Hydral, Lorinal, NSC 3210, Noctec, Nycoton, Nycton, Phaldrone, Rectules, SK Chloral hydrate, Somnos, Trawotox, Trichloroacetaldehyde hydrate, Trichloroacetaldehyde monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H |
| SMILES | OC(O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-tricloroetano-1,1-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 165.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.9199 |