Learn More
Triclorobisfenol S, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trichloro Bisphenol S |
| CAS | 80396-78-7 |
| Fórmula molecular | C12H7Cl3O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,2',6-Trichloro-4,4'-sulfonyldiphenol, 2,6-Dichloro-4-((3-chloro-4-hydroxyphenyl)sulfonyl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7Cl3O4S/c13-8-3-6(1-2-11(8)16)20(18,19)7-4-9(14)12(17)10(15)5-7/h1-5,16-17H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1Cl)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dicloro-4-(3-cloro-4-hidroxifenil)sulfonilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 353.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.9131 |