Learn More
Triclorfón, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30319597 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30319597 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC17680000100MG
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichlorphon
CAS 52-68-6
Nombres de analitos o componentes Trichlorphon
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C4 H8 Cl3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
SMILES COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloro-1-dimetoxifosforiletanol
Peso molecular (g/mol) 257.44
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9226 g/mol