Learn More
Triclorfón dimetil D6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metrifonate D6 (Dimethyl D6) |
| CAS | 1451910-96-5 |
| Fórmula molecular | C4 D6 H2 Cl3 O4 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Trichlorfon Dimethyl D6, Metrifonate D6 (Dimethyl D6), Trichlorfon D6 (dimethyl D6), Phosphonic acid','P-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)-','di(methyl-d3) ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])[2H])C(O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-[bis(trideuteriometoxi)fosforil]-2,2,2-tricloroetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 263.474 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.96 |