Learn More
Triclorón (>90%), TRC
Código de producto. 30138647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138647 25 g 25 g
30136768 5 g 5 g
17997599 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138647 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT77385525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52-68-6
Fórmula molecular C4 H8 Cl3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 257.44
Sinónimo Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloro-1-dimetoxifosforiletanol
SMILES COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Trichlorphon
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9226