Learn More
Triclorón (>90%), TRC
Código de producto. 30136768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136768 5 g 5 g
30138647 25 g 25 g
17997599 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7738555G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-68-6
Fórmula molecular C4 H8 Cl3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 257.44
Sinónimo Metrifonate, Dimethyl (RS)-(2,2,2-trichloro-1-hydroxyethyl)phosphonate, Trichlorfon
Nombre IUPAC 2,2,2-tricloro-1-dimetoxifosforiletanol
SMILES COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trichlorphon
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9226