Learn More
Ácido tricarbalílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479607 5 g 5 g
11489607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22103.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-14-9 | C6H8O6 | 176.12 g/mol
It is used as an alternative to DMDHEU (formaldehyde releasing cross- linking agent).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como alternativa a la DMDHEU (agente de entrecruzamiento liberador de formaldehído).
Solubilidad
Soluble en agua (500 mg/ml a 18 °C), metanol y éter (ligeramente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-14-9
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Número MDL MFCD00002723
Clave InChI KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricarballylic acid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, carballylic acid, tricarballylate, beta-carboxyglutaric acid, propane 1,2,3-tricarboxylic acid, unii-ra5qh2j020, 3-carboxyglutaric acid, .beta.-carboxyglutaric acid, 1,2,3-propanetricarboxylicacid
PubChem CID 14925
ChEBI CHEBI:45969
Nombre IUPAC ácido propano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES OC(=O)CC(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricarballylic acid
Punto de fusión 157°C to 162°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1783567
Índice Merck 14,9622
Información de solubilidad Soluble in water (500mg/ml at 18°C),methanol,and ether (slightly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12
Porcentaje de pureza 98%