Learn More
Tricaprina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tricaprin |
| CAS | 621-71-6 |
| Fórmula molecular | C33 H62 O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Decanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, tri-Caprin, Decanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Decanoin, Actor M 2, Capric acid triglyceride, Capric triglyceride, Captex 1000, Decanoic acid triglyceride, Dynasan 110, Glycerin tricaprate, Glycerin tridecanoate, Glycerol tricaprate, Glycerol tricaprin, Glycerol tridecanoate, Glyceryl tricaprate, NSC 147475, Panacet 1000, Tri(decanoyl)glycerol, Tricapric glyceride, Tricaprin, Tridecanoin, Triglyceride DDD |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Decanoato de 2,3-di(decanoiloxi)propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 554.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.4546 |