Learn More
Tricaprina 8000 μg/ml en piridina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
30321934 5 x 5 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 30321934 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRESY09010004PY
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricaprin
CAS 621-71-6
Nombres de analitos o componentes Tricaprin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C33 H62 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Decanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, tri-Caprin, Decanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Decanoin, Actor M 2, Capric acid triglyceride, Capric triglyceride, Captex 1000, Decanoic acid triglyceride, Dynasan 110, Glycerin tricaprate, Glycerin tridecanoate, Glycerol tricaprate, Glycerol tricaprin, Glycerol tridecanoate, Glyceryl tricaprate, NSC 147475, Panacet 1000, Tri(decanoyl)glycerol, Tricapric glyceride, Tricaprin, Tridecanoin, Triglyceride DDD
Fórmula InChI InChI=1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
Nombre IUPAC Decanoato de 2,3-di(decanoiloxi)propilo
Solvent or Matrix Pyridine
Industry Type Food Testing
Peso molecular (g/mol) 554.84
Cantidad 5 x 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.4546 g/mol