Learn More
Tricaprilin, MedChemExpress
Código de producto. 16438816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16438816 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1804
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Tricaprilin (Trioctanoin) is used in study for patients with mild to moderate Alzheimer's disease and has a role as an anticonvulsant and a plant metabolite.
Tricaprilin (Trioctanoin) is used in study for patients with mild to moderate Alzheimer's disease and has a role as an anticonvulsant and a plant metabolite.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricaprilin
CAS 538-23-8
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H50O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Trioctanoin Glyceryl trioctanoate
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (88.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC(OCC(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 470.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.68
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration