Learn More
Metanosulfonato de tricaína, Mikromol™
Descripción
Metanosulfonato de tricaína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tricaine Methanesulfonate |
| CAS | 886-86-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Tricaine Methanesulfonate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O2 . C H4 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate, Benzocaine Impurity C as Methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-aminobenzoato de etilo;ácido metanosulfónico |
| Mostrar más |