Learn More
Metanosulfonato de tricaína, LoGiCal
Código de producto. 30464163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30464163 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30464163 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3272.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricaine Methanesulfonate
CAS 886-86-2
Nombres de analitos o componentes Tricaine Methanesulfonate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O2 . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate, Benzocaine Impurity C as Methanesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC 3-aminobenzoato de etilo;ácido metanosulfónico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 261.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0671 g/mol