Especificaciones
| Punto de fusión | -75 °C (literatura) |
| Densidad | 1,032g/mL (Lit.) |
| Punto de ebullición | 287 °C a 288 °C (literatura) |
| Índice de refracción | n20/D 1.435 (Lit.) |
| Cantidad | 1 L |
| Información de solubilidad | Soluble en alcohol y éter; insoluble en agua. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.36 |
| Porcentaje de pureza | ≥ 96% |
| Forma física | Líquidos |