Learn More
Tributirina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11423511 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11423511 500 mL
11433511 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423511 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210311190
Se utiliza como fuente suministrable de butirato natural. Tributirina, MP Biomedicals es glicerol sustituido con 3 ésteres de butirilo. Induce la diferenciación de células malignas, seguida de la detención del crecimiento celular y la apoptosis. Inhibe potentemente el crecimiento de y
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-01-5
Fórmula molecular C15H26O6
Peso molecular (g/mol) 302.367
Clave InChI UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
Nombre IUPAC butanoato de 2,3-di(butanoiloxi)propil
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Especificaciones
Punto de fusión -75°C (literature)
Densidad 1.032g/mL (Lit.)
Punto de ebullición 287°C to 288°C (literature)
Índice de refracción n20/D 1.435 (Lit.)
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether; insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.36
Porcentaje de pureza ≥96%
Forma física Liquid