Learn More
Tributirina, 98,4%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413511 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11413511 250 mL
11403511 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413511 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210311183
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Fórmula molecular C15H26O6
Clave InChI UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyrin
Color Incolora
Densidad 1.032 g/mL
Cantidad 250 mL
Sinónimo 2-aminoisobutyric acid, 2-methylalanine, alanine, 2-methyl, alpha-aminoisobutyric acid, 2-amino-2-methylpropionic acid, h-aib-oh, alpha-methylalanine, alpha-aminoisobutanoic acid, a-aminoisobutyric acid, 2-amino isobutyric acid
Nombre IUPAC Butanoato de 1,3-bis(butanoiloxi)propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 302.37
PubChem CID 6119
ChEBI CHEBI:27971
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.36
Forma física Liquid