Learn More
Tributirina, 98,4%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11403511 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11403511 100 mL
11413511 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403511 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210311180
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS 60-01-5
Fórmula molecular C15H26O6
Clave InChI UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyrin
Color Incolora
Densidad 1.032g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.984
Cantidad 100 mL
Sinónimo tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
Nombre IUPAC butanoato de 2,3-di(butanoiloxi)propil
Peso molecular (g/mol) 302.367
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.36
Forma física Líquidos