Learn More
Tributirina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10163340 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10387750 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10554264 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10163340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150882500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    43.65€ / 250 ml
    Ahorro 6.95€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Tributirina, 97 %, C15H26O6, número CAS-60-01-5, butirina, butiril triglicérido, glicerol tributanoato, glicerol tributirato, gliceroltributirina, gliceril tributirato, propan-1,2,3-triil tributirato, tributin, tributirina, tri-n-butirina, 100 ml, líquido, 96 % mín. (GC), 02, 273, de 305,0 °C a 310,0 °C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-01-5
Fórmula molecular C15H26O6
Peso molecular (g/mol) 302.36
Número MDL MFCD00009392
Clave InChI UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
Nombre IUPAC butanoato de 2,3-di(butanoiloxi)propil
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyrin
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -75°C
Color Transparente incoloro a amarillo claro
Densidad 1.0335g/mL
Punto de ebullición 305°C to 310°C
Temperatura de inflamación 173°C
Espectro infrarrojo Conforme
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3)
Índice de refracción 1.4340 to 1.437
Cantidad 250 mL
Beilstein 02, 273
Índice Merck 15, 9785
Gravedad específica 1.0335
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido