Learn More
Acrilato de tributiltino, TRC
Código de producto. 30455270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455270 500 mg 500 miligramos
30450452 100 mg 100 miligramos
30448937 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT774050500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13331-52-7
Fórmula molecular C15H30O2Sn
Peso molecular (g/mol) 361.1
Sinónimo Tributylacryloyloxystannane, Tributylstannyl Acrylate
Nombre IUPAC Tributylstannyl Propos-2-Enoate
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyltin Acrylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/3C4H9.C3H4O2.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3(4)5;/h3*1,3-4H2,2H3;2H,1H2,(H,4,5);/q;;;;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1268