Learn More
Óxido de tributilfosfano, Mikromol™
Código de producto. 30051677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051677 100 mg 100 miligramos
30049303 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051677 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1239.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Óxido de tributilfosfano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributylphosphane oxide
CAS 814-29-9
Nombres de analitos o componentes Tributylphosphane oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H27 O P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Oseltamivir Phosphate Imp. H (EP), Oseltamivir Imp. H (EP), Oseltamivir Phosphate Impurity H, Oseltamivir Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27OP/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
SMILES CCCCP(=O)(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC 1-dibutilfosforilbutano
Peso molecular (g/mol) 218.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.18 g/mol