Learn More
Tributilfeniltina, TRC
Código de producto. 30452802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30452802 500 mg
1 options
Código de producto. 30452802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT772960500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributylphenyltin
CAS 960-16-7
Fórmula molecular C18 H32 Sn
Cantidad 500 mg
Sinónimo Stannane, tributylphenyl- (8CI, 9CI, ACI), Tin, tributylphenyl- (6CI, 7CI), Tributylphenylstannane (ACI), (Tributylstannyl)benzene, Phenyltributylstannane, Phenyltributyltin, Tri-n-butylphenyltin, Tributylphenyltin
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
Nombre IUPAC tributil(fenil)estannano
Peso molecular (g/mol) 367.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1526