Learn More
Fosfato de dibutil de tributilmetamonio, TRC
Código de producto. 30451106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451106 100 mg -
30456931 500 mg 500 miligramos
30454455 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT773430100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 922724-14-9
Fórmula molecular C21H48NO4P
Peso molecular (g/mol) 409.6
Sinónimo Methyltributylammonium Dibutyl Phosphate
Nombre IUPAC fosfato de dibutilo; Tributil(metil)azanio
SMILES CCCCOP(=O)([O-])OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributylmethylammonium Dibutyl Phosphate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.3321