Learn More
Bromuro de tributilhexadecilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributylhexadecylphosphonium Bromide |
| CAS | 14937-45-2 |
| Fórmula molecular | C28H60BrP |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Phosphonium','tributylhexadecyl-','bromide (8CI,9CI), Cetyltributylphosphonium bromide, Cyphos IL 162, Hexadecyltributylphosphonium bromide, PX 416B, TBHDPB, Tributylcetylphosphonium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H60P.BrH/c1-5-9-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29(25-10-6-2,26-11-7-3)27-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC |
| Nombre IUPAC | tributilo(hexadecilo)fosfonio;bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 507.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 506.3616 |