Learn More
Tributiletinilestannano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11396755 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
2.50 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11396755 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11396755 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 389180025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tributylethynylstannane
CAS 994-89-8
Color Incolora
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 70.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H28Sn
Índice de refracción 1.4750 to 1.4770
Número MDL MFCD00009420
Cantidad 2.5 g
Gravedad específica 1.08
Sinónimo tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
Clave InChI YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
Nombre IUPAC tributil(etinil)estannano
Peso molecular (g/mol) 315.088
PubChem CID 621176
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido