Learn More
Tributilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributylamine |
| CAS | 102-82-9 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C12 H27 N |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Butanamine','N,N-dibutyl- (9CI','ACI), N,N-Dibutyl-1-butanamine (ACI), Tributylamine (7CI','8CI), Tri-n-butylamine, Tris-n-butylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCN(CCCC)CCCC |
| Nombre IUPAC | N,N-dibutilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 185.35 |
| Mostrar más |