Learn More
Tributilamina, TRC
Código de producto. 30452466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452466 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7732251G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributylamine
CAS 102-82-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C12 H27 N
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Butanamine','N,N-dibutyl- (9CI','ACI), N,N-Dibutyl-1-butanamine (ACI), Tributylamine (7CI','8CI), Tri-n-butylamine, Tris-n-butylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Nombre IUPAC N,N-dibutilbutan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 185.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.2143
Porcentaje de pureza >95