Learn More
Tributil(vinil)estaño, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributyl(vinyl)tin |
| CAS | 7486-35-3 |
| Fórmula molecular | C14 H30 Sn |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Stannane','tributylethenyl- (9CI','ACI), Stannane','tributylvinyl- (8CI), Tin','tributylvinyl- (6CI), Tributylethenylstannane (ACI), (Ethenyl)tributyltin, (Tributylstannyl)ethene, (Tributylstannyl)ethylene, Ethenyltributylstannane, Tributyl(vinyl)stannane, Tributylvinylstannane, Tributylvinyltin, Vinyltributylstannane, Vinyltributyltin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3C4H9.C2H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C |
| Nombre IUPAC | tributil(etenil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 317.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.1369 |