Learn More
Tributyl phosphite, 94%, ACROS Organics™
Código de producto. 10617532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1kg; frasco de vidrio
Código de producto.
10617532 1kg; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10617532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyl phosphite
Nombre de nota 94%
CAS 102-85-2, 71-36-3
Color Incolora
Densidad 0.915g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C12H27O3P
Fórmula lineal {CH3(CH2)3O}3P
Índice de refracción 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00009437
Cantidad 1 kg
Beilstein 01, I, 187
Fieser 15,280
Sinónimo tri-n-butyl phosphite, phosphorous acid, tributyl ester, tributoxyphosphine, tributylfosfit, butyl phosphite c4h9o 3p, tributylfosfit czech, tributylphosphite, phosphorus tributoxide p obu 3, tri-n-butylphosphite, 1-butanol, 1,1',1-phosphinidynetri
Clave InChI XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOP(OCCCC)OCCCC
Nombre IUPAC fosfato de tributilo
Peso molecular (g/mol) 250.319
PubChem CID 7623
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.32
Porcentaje de pureza ≥92%
Forma física Liquid