Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributyl Phosphate |
| CAS | 126-73-8 |
| Temperatura de inflamación | 120.00 °C |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha |
| Fórmula molecular | C12H27O4P |
| Número MDL | MFCD00009436 |
| Cantidad | 500 mL |
| Gravedad específica | 1L = 0.98kg |
| Sinónimo | tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de |
| Clave InChI | STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Tributyl phosphate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Tributyl phosphate