Learn More
Fosfato de tributilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10337540 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10173990 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11975141 10 L Bidón de metal 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: De acuerdo con las Regulaciones de Control de Exportación de la República Federal de Alemania y la Asociación Alemana de Empresas Químicas (VCI), todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10337540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169930025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: De acuerdo con las Regulaciones de Control de Exportación de la República Federal de Alemania y la Asociación Alemana de Empresas Químicas (VCI), todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-73-8
Fórmula molecular C12H27O4P
Peso molecular (g/mol) 266.32
Número MDL MFCD00009436
Clave InChI STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
Nombre IUPAC Tributilfosfato
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyl phosphate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -79.0°C
Densidad 0.9790g/mL
Punto de ebullición 289.0°C
Temperatura de inflamación 146°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3(CH2)3O]3P(O)
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01,II,397
Índice Merck 15,9781
Gravedad específica 0.979
Información de solubilidad Solubility in water: 0.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,ethers,benzene,,carbon disulfide and most organic solvents
Viscosidad 3.5 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.32
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tributyl phosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.