Learn More
Tributil O-acetilcitrato-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributyl O-Acetylcitrate-d3 |
| CAS | 1794753-49-3 |
| Fórmula molecular | C20D3H31O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-(Acetyloxy-d3)-1,2,3-propanetricarboxylic Acid 1,2,3-Tributyl Ester, Citric Acid Tributyl Ester Acetate-d3, ATBC-d3, Acetyl-d3 Butyl Citrate, Acetyl-d3 Tributyl Citrate, (Acetyl-d3)citric Acid Tributyl Ester, Blo-trol-d3, Citroflex 4A-S-d3, Citroflex A-d3, Citroflex A 4-d3, Citrofol BII-d3, Estaflex ATC-d3, Monocizer ATBC-d3, Morflex ATBC-d3, NSC 3894, Sansocizer ATBC, Tributyl 2-(Acetoxy-d3)-1,2,3-propane-tricarboxylate, Tributyl (Acetyl-d3)citrate, Tributyl Citrate Acetate-d3, ATBC-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(CC(=O)OCCCC)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | 2-(2,2,2-trideuterioacetil)oxipropano-1,2,3-tricarboxilato de tributilo |
| Peso molecular (g/mol) | 405.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.2442 |