Learn More
Tributilo (E)-Propeno-1,2,3-tricarboxilato (Tributil (E)-Aconitato), Mikromol™
Descripción
Tributilo (E)-propeno-1,2,3-tricarboxilato (tributilo (E)-aconitato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tributyl (E)-Propene-1,2,3-tricarboxylate (Tributyl (E)-Aconitate) |
| CAS | 343599-72-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Tributyl (E)-Propene-1,2,3-tricarboxylate (Tributyl (E)-Aconitate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H30 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tributyl Acetylcitrate Imp. B (EP) (E-Isomer), Tributyl (E)-Propene-1,2,3-tricarboxylate, Tributyl (E)-Aconitate, Tributyl Acetylcitrate Impurity B as (E)-Isomer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H30O6/c1-4-7-10-22-16(19)13-15(18(21)24-12-9-6-3)14-17(20)23-11-8-5-2/h13H,4-12,14H2,1-3H3/b15-13+ |
| SMILES | O=C(/C=C(C(OCCCC)=O)\CC(OCCCC)=O)OCCCC |
| Nombre IUPAC | tributilo (E)-prop-1-eno-1,2,3-tricarboxilato |
| Mostrar más |