Learn More
Citrato de tributilo, TRC
Código de producto. 30449219
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449219 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30449219 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT773395500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyl citrate
CAS 77-94-1
Fórmula molecular C18 H32 O7
Cantidad 500 g
Sinónimo Tributyl 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Tributyl Acetylcitrate Imp. A (EP), Tributyl Citrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid','2-hydroxy-','tributyl ester (9CI), Citric acid','tributyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid tributyl ester, Butyl citrate, Citroflex 4, Citroflex C 4, Citrofol B 1, Citrofol BI, Morflex TBC, NSC 8491, Scandinol SP 21, TBC, Tri-n-butyl citrate, Tributyl citrate, Uniplex 83
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24-11-8-5-2/h22H,4-14H2,1-3H3
SMILES CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Nombre IUPAC tributilo 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
Peso molecular (g/mol) 360.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.2148