Learn More
Citrato de tributilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10168230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10168230 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10023823 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10168230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421440010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-94-1 | C18H32O7 | 360.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-94-1
Fórmula molecular C18H32O7
Peso molecular (g/mol) 360.45
Número MDL MFCD00027217
Clave InChI ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
PubChem CID 6507
Nombre IUPAC tributilo 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato
SMILES CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyl citrate
Acidez 0.02% max. (as citric acid)
Punto de fusión -20°C
Densidad 1.0420g/mL
Punto de ebullición 325°C
Temperatura de inflamación 157°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCCOO(CH2)3CH3(CH2COO(CH2)3CH3)2
Índice de refracción 1.4430 to 1.446
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 1565
Gravedad específica 1.042
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic liquids,soluble in ethanol and ether
Viscosidad 31.9 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.45
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido