Learn More
Borato de tributilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347260 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347260 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10387210 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
11945161 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10347260 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177195000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 688-74-4
Clave InChI LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
Nombre IUPAC borato de tributilo
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tributyl borate
Punto de fusión -70.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8530g/mL
Punto de ebullición 230.0°C to 235.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H27BO3
Fórmula lineal (CH3CH2CH2CH2O)3B
Índice de refracción 1.4080 to 1.4100
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,II,398
Fieser 13,326
Gravedad específica 0.853
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic liquids
Peso molecular (g/mol) 230.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido